Merck
176680
Sigma-Aldrich
次磷酸-d3 溶液
50 wt. % in D2O, 98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
D3PO2
CAS号:
分子量:
69.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
濃度
50 wt. % in D2O
技術
NMR: suitable
密度
1.350 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]OP([2H])O[2H]
InChI
1S/H3O2P/c1-3-2/h1-3H/i1D,2D,3D
InChI 密鑰
XRBCRPZXSCBRTK-CBYSEHNBSA-N
一般說明
The product is 50wt.% solution of hypophosphorous acid-d3 in D2O, having an isotopic purity of 98atom%. It can be obtained by proton-deuterium-exchange reaction in D2O. Deuterated hypophosphorous acid can be employed in neutron diffraction studies.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Reinvestigation of Crystal Structure and Non-Stoichiometry in Copper Hydride, CuH1-x(0= x= 0.26).
Auer H and Kohlmann H.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 640(15), 3159-3165 (2014)