Merck
176028
Sigma-Aldrich
甲胺-d5 氯化氘
98 atom % D
别名:
盐酸甲胺-d6
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3ND2·DCl
CAS号:
分子量:
73.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
表单
solid
mp
232-234 °C (lit.)
质量偏移
M+6
SMILES字符串
Cl[2H].[2H]N([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3;/hD3
InChI key
NQMRYBIKMRVZLB-MIOFBDNISA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)