Merck
16726
Sigma-Aldrich
Boc-Ser-OBzl
≥95.0%
别名:
Boc-L-丝氨酸苄酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H21NO5
CAS号:
分子量:
295.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥95.0%
表单
solid
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(9-17)13(18)20-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,17H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)/t12-/m0/s1
InChI key
BQADRZHPZVQGCW-LBPRGKRZSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)