Merck
164100
Sigma-Aldrich
乙酰乙酸乙酯 钠盐
别名:
乙基乙酰乙酸钠, 乙基钠代乙酰乙酸, 乙酰乙酸乙酯钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C(ONa)=CHCO2C2H5
CAS号:
分子量:
152.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
90-110% (perchloric acid titration)
表单
powder, crystals or chunks
反应适用性
core: sodium
杂质
≤10% Acetic acid sodium salt
mp
168 °C (dec.) (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Na+].CCOC(=O)\C=C(/C)[O-]
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-3-9-6(8)4-5(2)7;/h4,7H,3H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b5-4+;
InChI key
RYLPINAPVLRJBZ-FXRZFVDSSA-M
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)