化驗
98%
折射率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
42 °C/16 mmHg (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC1CCC=CO1
InChI
1S/C7H12O2/c1-2-8-7-5-3-4-6-9-7/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI 密鑰
VZJFPIXCMVSTID-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
75.2 °F - closed cup
閃點(°C)
24 °C - closed cup