Merck
15545
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(Mts)-OH 环己铵盐
≥99.0% (TLC)
别名:
Nα-Boc-Nω-(均三甲苯-2-磺酰基)-L-精氨酸 环己铵盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H32N4O6S · C6H13N
CAS号:
分子量:
555.73
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥99.0% (TLC)
表单
solid
旋光性
[α]20/D +11.5±1°, c = 0.5% in methanol
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~130 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
NC1CCCCC1.Cc2cc(C)c(c(C)c2)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N4O6S.C6H13N/c1-12-10-13(2)16(14(3)11-12)31(28,29)24-18(21)22-9-7-8-15(17(25)26)23-19(27)30-20(4,5)6;7-6-4-2-1-3-5-6/h10-11,15H,7-9H2,1-6H3,(H,23,27)(H,25,26)(H3,21,22,24);6H,1-5,7H2/t15-;/m1./s1
InChI key
YZLIRHMRDOFTHQ-XFULWGLBSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)