About This Item
线性分子式:
C6H5CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS号:
分子量:
251.28
Beilstein:
3033982
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥99.0% (TLC)
表单
powder
旋光性
[α]20/D −141.0±5.0°, c = 1% in ethanol
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
88-91 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
InChI key
HOBFSNNENNQQIU-SNVBAGLBSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3