About This Item
线性分子式:
(CH3)3CO2CNHCH(C6H5)CH2OH
CAS号:
分子量:
237.29
Beilstein:
4316842
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
99%
表单
solid
旋光性
[α]19/D +37°, c = 1 in chloroform
光学纯度
ee: 99% (GLC)
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
136-139 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,15H,9H2,1-3H3,(H,14,16)/t11-/m1/s1
InChI key
IBDIOGYTZBKRGI-LLVKDONJSA-N
WGK
WGK 3