Merck
154458
Sigma-Aldrich
10,11-二氢二苯并[b,f][1,4]噁杂-11-酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H9NO2
CAS号:
分子量:
211.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
211-213 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1Nc2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO2/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
InChI 密鑰
OXMPDOZBQGHTGH-UHFFFAOYSA-N
應用
10,11-Dihydrodibenz[b,f][1,4]oxazepin-11-one may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3