About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18INO4
CAS号:
分子量:
391.20
Beilstein:
7518620
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥98.0% (TLC)
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(I)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18INO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
InChI key
JZLZDBGQWRBTHN-LLVKDONJSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3