Merck
15043
Sigma-Aldrich
Boc-D-Homophe-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
(R)-2-(叔丁氧羰基氨基)-4-苯基丁酸, Boc-D-高苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H21NO4
CAS号:
分子量:
279.33
Beilstein:
3653505
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0% (TLC)
表单
solid
旋光性
[α]/D -6.5±1.0°, c = 2 in ethanol
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(13(17)18)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
InChI key
MCODLPJUFHPVQP-GFCCVEGCSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)