About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18ClNO4
CAS号:
分子量:
299.75
Beilstein:
8422927
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥98.0% (TLC)
表单
solid
旋光性
[α]20/D +23.5±2°, c = 1% in ethyl acetate
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
94-98 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C14H18ClNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-6-4-5-7-10(9)15/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
InChI key
TUUQJNHCVFJMPU-LLVKDONJSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3