Merck
149268
Sigma-Aldrich
二氯乙酸酐
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(Cl2CHCO)2O
CAS号:
分子量:
239.87
Beilstein:
512173
MDL號碼:
PubChem物質ID:
化驗
96%
存貨情形
available only in EU
折射率
n20/D 1.483 (lit.)
bp
214-216 °C (lit.)
密度
1.574 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClC(Cl)C(=O)OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H2Cl4O3/c5-1(6)3(9)11-4(10)2(7)8/h1-2H
InChI 密鑰
RQHMQURGSQBBJY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)