Merck
603694
Sigma-Aldrich
环己基-13C6-胺
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13C6H11NH2
分子量:
105.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
bp
134 °C
mp
-17 °C
密度
0.8665 g/mL
0.919 g/mL
質量偏移
M+6
SMILES 字串
N[13CH]1[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
PAFZNILMFXTMIY-IDEBNGHGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
82.4 °F - closed cup
閃點(°C)
28 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4