Merck
148032
Sigma-Aldrich
2-(4-羟基苯偶氮)苯甲酸
别名:
2-(4′-羟基苯偶氮)苯甲酸, 4′-羟基偶氮苯-2-羧酸, HABA, HBABA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H4N=NC6H4CO2H
CAS号:
分子量:
242.23
Beilstein:
1842696
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
mp
204-208 °C (lit.)
λmax
348 nm
SMILES字符串
Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H10N2O3/c16-10-7-5-9(6-8-10)14-15-12-4-2-1-3-11(12)13(17)18/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
InChI key
DWQOTEPNRWVUDA-CCEZHUSRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)