Merck
147710
Sigma-Aldrich
1,1-环丙基二羧酸二乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C3H4(CO2C2H5)2
CAS号:
分子量:
186.21
Beilstein:
2049509
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
94-96 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-7(10)9(5-6-9)8(11)13-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate participates in ring-opening addition reactions with various nucleophilic reagents.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
其他客户在看
Nucleophilic ring-opening additions to 1, 1-disubstituted cyclopropanes.
Stewart JM and Westberg HH.
The Journal of Organic Chemistry, 30(6), 1951-1955 (1965)