Merck
14766
Sigma-Aldrich
2-[2-(Boc-氨基)乙氧基]乙氧基乙酸 二环己基铵盐
≥98.0% (TLC)
别名:
Boc-8-氨基-3,6-二氧杂辛酸 二环己基铵盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H21NO6 · C12H23N
分子量:
444.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (TLC)
反應適用性
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
SMILES 字串
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCC(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C11H21NO6/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-11(2,3)18-10(15)12-4-5-16-6-7-17-8-9(13)14/h11-13H,1-10H2;4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChI 密鑰
SWUXEYKTUQROOO-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.