蒸汽密度
5.4 (vs air)
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 25 °C)
化驗
98%
形狀
liquid
包含
700-1000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
折射率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
182-192 °C (lit.)
密度
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(C)CCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3
InChI 密鑰
JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 季铵化聚(DMAEMA)可用于制备高效的抗菌磁性颗粒。通过表面引发的ATRP生成的季铵基团的高密度导致了高抗菌活性。
- 在聚(DMAEMA)刷层(brush layer)中固定的银纳米颗粒可用作表面增强拉曼光谱(SERS)检测有机分子的传感器平台。
- 它也可用于制备稳定的聚合物基基因传递系统。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.