Merck
145297
Sigma-Aldrich
1,3-二羟基萘
99%
别名:
1,3-萘二酚, 间萘二酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H6(OH)2
CAS号:
分子量:
160.17
Beilstein:
2044002
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
mp
123-125 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1cc(O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
InChI 密鑰
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于制备二乙烯萘类化合物和萘并二吡喃类化合物的合成子。
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 66, 464-464 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7388-7388 (1993)