Merck
13910
Sigma-Aldrich
O-苄基-D-丝氨酸
≥99.0%
别名:
(R)-2-氨基-3-苄氧基丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13NO3
CAS号:
分子量:
195.22
Beilstein:
2649409
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0%
光學活性
[α]20/D −22±2°, c = 2% in acetic acid: water (4:1) (+ 1 Eq HCl)
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
N[C@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
IDGQXGPQOGUGIX-SECBINFHSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3