Merck
126497
Sigma-Aldrich
4-氨基-2,5-二甲基苯酚
technical grade
别名:
4-氨基-2,5-二甲酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H2(CH3)2OH
CAS号:
分子量:
137.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
形狀
solid
mp
242-243 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(O)c(C)cc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-5-4-8(10)6(2)3-7(5)9/h3-4,10H,9H2,1-2H3
InChI 密鑰
JSWVCUXQICMATE-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Amino-2,5-dimethylphenol may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)