Merck
123579
Sigma-Aldrich
苯亚磺酸 钠盐
98%
别名:
苯亚磺酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5SO2Na
CAS号:
分子量:
164.16
Beilstein:
3598405
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
solid
mp
>300 °C (lit.)
官能团
sulfinic acid
SMILES字符串
[Na+].[O-]S(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O2S.Na/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
CHLCPTJLUJHDBO-UHFFFAOYSA-M
一般描述
当用炔基硒盐处理时,苯亚磺酸钠盐生成 ( Z )-β-烷氧基乙烯基砜 。它通过铑催化的脱硫反应与醛偶联生成酮
应用
在有机卤化物与苯亚磺酸钠的反应中,以高级醇或二醇为溶剂,苯亚磺酸钠被用于合成砜 。它也被用于通过铜催化与硼酸和乙烯基砜通过与邻二溴代反应的交叉偶联合成芳基砜。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis, 1465-1465 (2007)
Reactions of alkynylselenonium salts with sodium benzenesulfinate.
Kataoka T, et al.
Tetrahedron Letters, 38(10), 1809-1812 (1997)
Sulfones from sodium benzenesulfinate.
Kauffman JM.
Journal of Chemical and Engineering Data, 14(4), 498-499 (1969)
Rhodium-Catalyzed Aerobic Coupling between Aldehydes and Arenesulfinic Acid Salts: A Novel Synthesis of Aryl Ketones.
Rao H, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(10), 1701-1706 (2011)
Tetrahedron, 63, 7667-7667 (2007)