About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H23FN2O4
CAS号:
分子量:
338.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
产品名称
2-(4-Boc-哌嗪)-2-(2-氟苯基)乙酸, purum, ≥97.0% (HPLC)
等级
purum
质量水平
方案
≥97.0% (HPLC)
表单
solid
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccccc2F
InChI
1S/C17H23FN2O4/c1-17(2,3)24-16(23)20-10-8-19(9-11-20)14(15(21)22)12-6-4-5-7-13(12)18/h4-7,14H,8-11H2,1-3H3,(H,21,22)
InChI key
ZSGKIKRNLJANGA-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3