Merck
11629
Sigma-Aldrich
聚苯乙烯负载偶氮二甲酸二乙酯
100-300 mesh, extent of labeling: ~1.2 mmol/g N loading
别名:
聚合物 DEAD, 聚合物键合型 DEAD
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標籤範圍
~1.2 mmol/g N loading
基質
crosslinked with 1% DVB
粒徑
100-300 mesh
儲存溫度
2-8°C
其他說明
Mitsunobu 反应中可溶性 DEAD 的替代物,该替代物易分离、无爆炸性
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
其他客户在看
L.D. Arnold et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 3973 -3973 (1989)