Merck
111244
Sigma-Aldrich
反式-3-辛烯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CH=CHC2H5
CAS号:
分子量:
112.21
Beilstein:
1719386
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
eCl@ss:
39010221
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
蒸汽压
33 mmHg ( 37.7 °C)
质量水平
方案
98%
折射率
n20/D 1.413 (lit.)
沸点
121-122 °C (lit.)
密度
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[H]\C(CC)=C(\[H])CCCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h5,7H,3-4,6,8H2,1-2H3/b7-5+
InChI key
YCTDZYMMFQCTEO-FNORWQNLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
trans-3-Octene has been used to study the effect of double bond position and chain length in a C8 alkene in oligomerization conversion.
象形图
FlameHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
57.2 °F - closed cup
闪点(°C)
14 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Production of liquid hydrocarbon transportation fuels by oligomerization of biomass-derived C9 alkenes.
Alonso DM, et al.
Green Chemistry, 12(6), 992-999 (2010)