蒸汽壓力
88 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.404 (lit.)
n20/D 1.405
bp
98 °C (lit.)
密度
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
0.705 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCCC\C=C\C
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h3,5H,4,6-7H2,1-2H3/b5-3+
InChI 密鑰
OTTZHAVKAVGASB-HWKANZROSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
26.1 °F
閃點(°C)
-3.3 °C