Merck
101354
Sigma-Aldrich
2-氟-5-甲基苯胺
99%
别名:
6-氟间甲苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CH3)NH2
CAS号:
分子量:
125.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.533 (lit.)
bp
80-86 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(F)c(N)c1
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI 密鑰
QZUXMXZNVAJNSE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
179.6 °F - closed cup
閃點(°C)
82 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter