C0378
氯霉素,大包装
≥98% (HPLC)
别名:
D-(−)-苏-2,2-二氯-N-[β-羟基-α-(羟甲基)-β-(4-硝基苯基)乙基]乙酰胺, D-(−)-苏-2-二氯乙酰胺基-1-(4-硝基苯基)-1,3-丙二醇, D-苏-2,2-二氯-N-β[-羟基-α-(羟甲基)-4-硝基苯乙基]乙酰胺, 氯霉素
About This Item
推荐产品
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder or crystals
pKa
5.5
mp
149-153 °C (lit.)
抗生素抗菌谱
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
作用机制
protein synthesis | interferes
储存温度
room temp
SMILES字符串
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
InChI key
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
基因信息
human ... CYP1A2(1544)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
氯霉素已被用作抑菌的非强效抗生素。它已被用于阳性细菌细胞的选择/生长。
生化/生理作用
耐药性机制:使用氯霉素乙酰转移酶会使产物乙酰化并使其失活。
抗菌谱:这是一种针对革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌的广谱抗生素,主要用于眼科和兽医目的。
注意
制备说明
其他说明
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
实验方案
To measure chloramphenicol acetyltransferase activity, this procedure uses DTNB and coenzyme A. The reaction of DTNB with the –SH group on CoA results in a colorimetric increase at 412 nm.
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.