Merck
T9284
Sigma-Aldrich
Triton X-100
BioXtra
别名:
4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基-聚乙二醇, t-辛基苯氧基聚乙氧基乙醇, 聚乙二醇 辛基苯醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
CAS号:
Beilstein:
2315025
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
描述
non-ionic
產品線
BioXtra
形狀
liquid
分子量
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
凝集数
100-155
技術
permeability assay: suitable
雜質
≤0.05% Phosphorus (P)
燃燒殘留物
≤0.4%
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
轉變溫度
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
溶解度
water: soluble
密度
1.065 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB
13.5
SMILES 字串
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI 密鑰
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Triton X-100是一种常用的非离子型的表面活性剂和乳化剂,经常用于生化应用以溶解蛋白质。它被视为一种不变性的相对温和的洗涤剂,并且在许多参考文献中作为一种常规被添加的试剂而被报道。它用于裂解细胞以提取蛋白和细胞器。还可通透活细胞膜用于转染。
應用
Triton X-100已用于:
  • 与Span® 80和Tween® 80一起用于矿物油中制备用于PCR技术的微乳液油相
  • 用于在PCR循环后汇集和分解微乳液的NX缓冲液中的一种成分
  • 在免疫细胞化学中用于封闭溶液中
  • 在去糖基化过程中
  • 膜的溶解
  • 细胞的通透化处理
  • 猪心脏瓣膜组织脱细胞过程
生化/生理作用
广泛使用的非离子型表面活性剂,用于在温和的非变性条件下回收膜组分。
特點和優勢
  • BioXtra级别,适于细胞生物学和生物化学研究
  • 非离子型非变性去污剂
  • 优异的润湿剂和乳化剂
  • 多功能表面活性剂
法律資訊
Span is a registered trademark of Croda International PLC
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
483.8 °F - closed cup
閃點(°C)
251 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Angiotensin II AT1 receptor blockade decreases vasopressin-induced water reabsorption and AQP2 levels in NaCl-restricted rats.
Kwon TH et al.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 288, F673-F673 (2005)
Transforming single DNA molecules into fluorescent magnetic particles for detection and enumeration of genetic variations.
Dressman D, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 100(15), 8817-8822 (2003)
Proinflammatory chemokine induction in keratocytes and inflammatory cell infiltration into the cornea.
Hong JW et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 42, 2795-2795 (2001)
Structural, metabolic and developmental evaluation of ovulated rabbit oocytes before and after cryopreservation by vitrification and slow freezing.
Theriogenology, 74(5), 847-855 (2010)
Membrane and acto-myosin tension promote clustering of adhesion proteins.
Delanoe-Ayari H, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 101(8), 2229-2234 (2004)
实验方案
细胞染色可分为四个步骤:细胞制备、固定、抗体孵育和评估。
Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.