不再为水质稳定性而烦恼
Milli-Q®实验室纯水系统及服务
Milli-Q®纯水系统确保实验室水质始终稳定
为什么实验室如此重视水质稳定性?因为它事关分析结果准确度和实验室生产力。为此,Milli-Q®纯水系统和耗材搭载了智能化设计、先进的生产工艺以及终身保养全方位维护保养服务来保障客户实验室可靠持续的产出水和不间断运营。
先进纯水技术产出水纯化技术,并保障非凡稳定可靠的实验室水质
我们的专利创新技术确保您产出的的实验室水质始终如一,并助您达成减少实验室纯水环境影响的目标。
Milli-Q®实验室纯水创新技术保障您的分析质量和可靠性
- Elix®电去离子(EDI) 模块可生产产出质量稳定的II2级纯水,无需经过危险的化学再生程序。这有助于减少系统维护需要,保证低廉较低且可预估的运行成本。
- E.R.A.®技术(截留率自动调节)可在我们的大流量纯水系统中优化反渗透膜 (RO) 废水回收,相比我们的上一代RO系统,省水高达50%。
- 智能的储水箱设计可针对细菌、颗粒物和CO2污染提供多重保护,安全保障超高水质。产品特性搭载包括带一体化无缝集成空通气过滤器、溢流和液位传感器的密封水箱上盖,以及含Led无汞紫外 LED 灯的自动消毒模块 (ASM)。
- 无汞ech2o®紫外灯提供高效的细菌抑制控制和有机污染物光氧化分解机制,同时省却了汞处理及相关的依法处置管理工作等化学品处理的繁琐流程。
- 实验室关闭模式可在实验室长时间关闭时让您的系统有效“休眠”,最大限度减少水和能源消耗,同时保护水质。
Elix®电去离子 (EDI) 模块可产出质量稳定如一的纯水。此图显示了Elix® EDI技术相对于其他离子交换树脂处理柱系统的优越性。树脂填料耗尽时,电阻率会急剧下降。
确保水质始终合规:原厂Milli-Q®耗材保证实验室用水质量纯度
所有 Milli-Q®耗材均经过验证,可始终如一地生产产出预期高质量水质,并附有质检报告。
观看如下视频,以了解强大的专利纯化技术纯水,介质如何与我们的耗材天衣无缝地协作,提供并保障一致的稳定可靠的水质,并延长纯水系统使用寿命:
为进一步确保您的水质始终符合要求合格,我们将提供相应配套的服务和设计水机功能,来帮助您及时更换耗材。
- e-Sure标签:每份耗材均附带RFID标签,供您的系统监测所有机载耗材状态及使用寿命。您不仅可在纯化柱需要更换时收到提醒,还可并确保数据可追溯性,而且还可通过MyMilli-Q™数字化服务在线监测耗材状态。
- 耗材供应协议:只需1份采购订单,即可全年自动配送您所需的耗材,从而省时省力降低成本钱,不再为耗材无法准时交货而烦恼。
- 便捷简单的耗材更换向导:通过YouTube上的向导和在线“操作方法”教程视频,提供直观的分步说明,确保规范执行争取操作所有维护程序。
确保全天候监测、可追溯性和性能
了解纯水系统能否持续满足水质规范要求至关重要。无论在取水时刻、全天还是休假期间,Milli-Q®纯水系统和配套服务都能始终全天候确保水质合格,消除您的后顾之忧。
取水点水质监测
取水时轻松概览水质参数。直接通过取水臂屏幕来总览产水电阻率和总有机碳 (TOC)。我们的系统会持续监测这类参数值,帮助您心无旁骛地处理手头工作。
- 电阻率监测:我们最新的超纯水(1I级水)系统包含精确的在线电阻率测定单元,可准确、连续地测定产品水的电阻率。此电阻率计符合ASTM标准,能够通过USP电阻率计适用性测试。电阻率计的校准证书随纯水系统一起提供。
- TOC监测:Milli-Q® IQ 7系列系统内置我们的A10®高品质在线监测仪,可快速且高度准确地测定 TOC值。该监测仪不含汞,测定范围 (0.5–999.9) 和精度,符合通过美国药典和欧洲药典适用性测试。
在线系统和水质监测
MyMilli-Q™远程维护在线监测和服务功能为您提供全天候保障,确保您的纯水系统始终正常运行、水质始终符合要求合格。
- 远程监测:可通过计算机或移动设备安全实时访问系统信息、水质参数等。
- 自动提醒通知通知:当有提醒和报警信息时,电子邮件或短信自动通知
- 远程的系统控制:迅速远程管理您的纯水系统,既可独立操作,也可借助Milli-Q®服务来远程完成。
通过ISO认证的先进实验室纯水产品和服务
凭借50多年的先进纯水技术开发及纯水系统整体设计经验,我们是您纯水产品系统和服务的首选合作伙伴,可满足广大实验室科研学工作者家对实验结果质量和可靠性的各种需求。我们致力于不断完善纯水系统并提高技术服务水准。
Milli-Q®实验室纯水系统和耗材的质量保障体系
- ISO 9001:2015认证研发流程:严苛的流程确保在产品开发的每个步骤都有完整的文件记录,并根据所制定的规程验证系统性能。
- ISO 9001:2015和ISO 14001:2015认证的生产工厂基地:Milli-Q®纯水系统及耗材是由我们法国莫尔海姆生产工厂,基地采用极其特殊的专利的纯水技术和独特的纯水介质独家生产的。此这类ISO认证确保生产过程的高质量水平和可追溯性。该生产工厂基地制造特定生产制造的产品或和组件,在的部分区域还通过了GMP和ISO 13485认证。
- 相应系统、监测仪和耗材均可提供合格证书、校准证书和质量证书,可帮助您满足行业要求。
Milli-Q®服务提供周到的上门和在线维护
我们的 Milli-Q®服务可持续年复一年全面保障水质和纯水系统,让您安枕无忧。
- 只由Milli-Q®认证的现场服务工程师按照我们全球可审计的标准操作程序,维修和养护我们的纯水系统。
- 我们的服务机构通过ISO 9001:2015认证*,即通过外部审计的质量管理体系,确保高质量标准和精益求精。
- Milli-Q®服务计划可确保理想的纯水系统性能,从而保障产出稳定的水质,提高实验分析的可靠性。服务计划包括认证工程师提供的全套年检,以及ISO认证生产基地工厂供应的原厂备件。
- Milli-Q® Service Pharma™计划可帮助在合规环境下完成验证程序,涵盖了系统再审核所需的各个要素,确保您在审计时合规无忧。
- 我们可为Milli-Q®系统上的所有仪表、传感器和监测仪提供校准、确认比对和适应性测试服务,确保设备完全合规、实验室顺利通过认证。
- MyMilli-Q™在线合同管理服务可以精简纯水系统的管理工作,让您将更多精力放在重要的实验室工作上。**
- MyMilli-Q™ 远程维护可帮助您在线跟踪纯水系统和水质参数,更快速地获取支持,随时随地监测自己的纯水系统。这种网页式线上的服务和监测工具使您能够实时远程查看系统性能和水质。***一旦发生故障,我们的服务团队就能立即远程访问您的系统,加快排除故障。
*关于适用国家,请访问SigmaAldrich.com/ISO-certificates。
** 现面向所有在保或加入Milli-Q®服务计划的系统。
***MyMilli-Q™ 远程维护服务面向以下7000第七代系列大流量系统:Milli-Q® HX、HX SD、HR和CLX,以及台式Milli-Q® IQ和Milli-Q® IX纯水系统。
立即联系我们优化用水解决方案