Merck
主页products实验室纯水系统Milli-Q® 大流量实验室纯水系统
Milli-Q® 大流量实验室纯水系统
实验室的中央纯水系统对于确保不间断生产至关重要。无论是为单个实验室,还是整座楼宇供水,Milli-Q®大流量纯水系统均可提供卓越的性能且智能互联,满足您的所有纯水需求。  
智能大流量Milli-Q®实验室纯水系统为实验室生产效率提供不间断保障
  • 可靠而强大的功能。每天生产高达数千升优质纯水,满足所有试验台上的水龙头、仪器和环境应用的需求——包括制药研究、工业、医院和诊断诊断实验室。
  • 先进、高效的纯水技术。实现恒定的流量、稳定的质量,并减少多达50%的耗水量。
  • MyMilli-Q™远程维护这种在线监控、操控和服务功能可最大化正常运行时间、简化系统管理并提供高效的数据可追溯性。
  • 使用便捷。大触摸屏实现直观操作和快速数据访问。
从构思、设计和安装,一直到工程设计专业知识以及技术支持,让您没有后顾之忧。联系我们,详细了解智能大流量纯水系统的更多信息。
Milli-Q® 大流量实验室纯水系统提供4种水质级别
我们的大流量纯水系统产品组合可实现紧凑的模块化安装,确保满足日常用水需求,无论您需要:
  • 为设备和仪器(例如洗碗机、老化箱、临床分析仪等)直接供水的独立系统
  • 配水回路供水,然后由配水回路向实验台上的水龙头、超纯水精滤器和蓄水箱供水
CLRW,临床实验室试剂水; DI,去离子水;RO,反渗透。
*本页面讨论的某些功能在Super-Q®系统中不可用。
Milli-Q® HX 7000中央纯水系统 &SDS 500纯水蓄水箱
创新、高效的纯水技术
我们先进而又备受欢迎的实验室纯水技术,能够在可控生产运营成本下生产高质量纯水。这些高效创新的技术包括:
  • 全面的Progard®水预处理产品
  • 先进的反渗透技术 (RO)
  • 先进的截留率自动调节(E.R.A.®)专利技术
  • Elix® 电去离子(EDI)模块
  • 杀菌紫外线灯
可在本页面底部观看视频,了解更多有关E.R.A.®和Elix®纯水技术的信息。
此外,我们提供一系列定制选项和配件以满足您的特殊需求和监管要求。您可在整个纯化过程中全面在线监测和控制安装工作和水质参数。
Milli-Q® HX 7000 SD 水系统可在屏幕上显示水箱容积、水质和运行状态。
Milli-Q® HX 7000 SD系统触摸屏
让您实验室用水无忧
Milli-Q®实验室纯水系统易于使用和维护,让您用水无忧。我们所有的现代系统均配置了一体式触摸屏,方便您对系统进行导航、监控和控制,访问主要系统数据。维护需求少,维护过程自动化,由屏幕向导分步指引。
Milli-Q®服务,MyMilli-Q™远程维护支持
在您项目的每个阶段,从构思到每天的使用,我们都可提供综合性优质支持服务,通过定制满足您的特定需要。我们经ISO认证的Milli-Q®服务计划可帮助您开展的活动包括:
MyMilli-Q™数字化服务贴纸图标
MyMilli-Q™远程维护支持实验室连续供水
为了确保供水恒定不间断——即便无人在场,我们所有中央供水系统现在都提供了MyMilli-Q™远程维护服务。该远程监控功能可帮助用户安全地在线访问系统及其数据。
  • 远程监控中央纯水系统
  • 通过电子邮件或短信通知提醒或报警
  • 通过远程诊断和维修实现更快的服务
  • 简化的数据管理和高级的数据可追溯性可为认证工作提供支持
相关产品资源
1/2