ADC生产:偶联
相关服务
- ADC和生物偶联CTDMO服务
Millipore® CTDMO服务助力抗体-药物偶联物制造。
- 高效API高效活性药物成分
HPAPI合同制造凭借全球经验和一站式项目管理支持药物开发。
- ADC表征
表征合作伙伴:抗体药物偶联生物成分专家指导,实现更安全、可靠的检测。
- 可萃取物和可浸出物
Proving that extractables and leachables from your process aren’t harmful to the final drug product is easier with Millipore® Validation Services. Our extractables and leachables (E&L) services thoroughly evaluate all contact materials and processes to mitigate concerns about process fluids.
开发
候选ADC的初步开发包括以下内容:
- 抗体,包括单克隆抗体(mAb)、双特异性抗体 (BsAb)、抗原结合片段 (Fab)或其他形式的抗体。
- 各种连接子,有助于保持ADC稳定性,提供所需的释放动力学,并防止给患者用药后小分子毒素流失。
- 不同类别的小分子毒素,可包括小分子、蛋白质毒素、生物活性肽、酶和放射性核素。
- 多种ADC增溶剂,旨在实现提高药物抗体比(DAR)、更宽的治疗指数和更好的药效。
高效的偶联并制备多种候选 ADC,对于满足开发时限要求,确定进入临床前和临床开发的首选方案至关重要。
早自开发伊始,就应考虑到ADC生产的可放大性。选择适当的技术和设备以便从实验室规模轻松扩展到大规模生产,更有助于向临床和商业规模的 GMP 生产转型。同样,还应一开始就格外关注闭性性——高细胞毒性HPAPI的必需正确密闭,以保护操作人员和生产环境免受潜在污染。
生产
在整个 ADC 研发和生产过程中,可利用一次性技术提升工艺灵活性并消除交叉污染风险。不过在正式投入使用前,必须确认一次性技术与 ADC 偶联所用的有机溶剂化学相容。可提取物和浸出物(E&L) 会改变药物产品的安全性、特性、强度、质量和纯度,必须考虑其对 ADC 造成的风险。建议采用数据驱动、基于风险的方法,以帮助开展 E&L 风险评估工作并确保监管合规。
ADC 生产和大规模偶联的其他考虑因素包括:
- 确保原料(包括单克隆抗体和连接子-小分子毒素)的稳定供应和可靠的交货期,以维持业务连续性,避免工艺中断。
- 使用结实、防漏的容器,提高偶联成功概率。
- 通过持续混合、监测并控制关键工艺参数(包括温度和 pH 值),提高偶联效率和工艺稳定性。
- 出于人体工程学需要选择密闭策略和设备,以便精确、安全地添加试剂,并尽可能避免可能影响单克隆抗体 和ADC质量的滴漏现象。
了解我们的 ADC 偶联开发和生产过程挑战应对方案:
- 用于生产和配制的高品质化学品、重要原料和辅料,如缓冲剂、pH调节剂、溶剂、表面活性剂和稳定剂。我们的 Emprove® 计划为 350 多种化学品提供了详尽的文档支持,加快了风险评估速度。
- 包括 Mobius® ADC 反应器在内的一次性技术,以及用于 TFF、色谱和无菌工艺的一次性设备和耗材,可满足大小型工艺的各类下游需求。
- 实时监测和控制解决方案、采样系统以及先进的自动化和分析软件,将过程控制提升至全新高度。
- 面向单克隆抗体、小分子毒素、连接子、连接子-小分子毒素中间体、生物偶联和 ADC 产品特征鉴定的全面合同生产服务,加快开发和生产进度。
相关文章
- Leak Resistant Film for Single-Use Bioprocessing Bags
Take advantage of strength and leak prevention in containers made from Ultimus® film. Leak free transportation in single-use bioprocessing bags.
- Mobius® ADC Reactor Single-Use Components Chemical Compatibility
It is important to evaluate the compatibility of the single-use components of an equipment dedicated to conjugation such as the Mobius® ADC reactor.
- Simplifying Antibody-Drug Conjugate Payload Synthesis Using Payload Intermediates
ADC payload intermediates such as, DOLCore ™, MAYCore ™, and PBDCore ™, simplify payload synthesis for the most commonly used payloads: maytansine, dolastatin, and PBD dimers.
- Improving Antibody-drug Conjugate (ADC) Solubility with Hydrophobic Novel Payloads Using the Chito-oligosaccharide ChetoSensar™
See the data on how the chito-oligosaccharide ChetoSensar™ overcomes ADC solubility challenges.
专题文章
- Leak Resistant Film for Single-Use Bioprocessing Bags
Take advantage of strength and leak prevention in containers made from Ultimus® film. Leak free transportation in single-use bioprocessing bags.
- Mobius® ADC Reactor Single-Use Components Chemical Compatibility
It is important to evaluate the compatibility of the single-use components of an equipment dedicated to conjugation such as the Mobius® ADC reactor.
网页工具
- Customer Support
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- What can we help you with?
索取信息