20124AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 AC Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Cyclodextrin-based Chiral Column
About This Item
Productos recomendados
product name
Astec® Cyclobond I 2000 AC Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
product line
Astec®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Astec®
parameter
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
matrix
silica particle platform
matrix active group
cyclodextrin, beta- phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å
operating pH
3.5-7
separation technique
chiral
Categorías relacionadas
General description
- Bonded phase: Acetylated beta-cyclodextrin
Resources:
CYCLOBOND FAQs
CYCLOBOND Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostrar másNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.