Z327387
BRAND® graduated cylinder, PMP, embossed scale
volume 250 mL, accuracy: 2 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Agency
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
Características
subdivision 2 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
250 mL, accuracy: 2 mL
Altura
315 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Hohe Form, kalibriert. Perfektes zylindrisches Design und identische Skalierungen für bequemes Ablesen. Funktionaler Ausfluss minimiert Verschüttungen. Verstärkte Kante erhöht die Stabilität. Neues, stabileres Bodendesign.
Otras notas
BR34948 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)