CLS3026250
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with blue enamel
volume 250 mL
Sinónimos:
Corning® 3026
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Características
subdivision 2.0 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3026-250
tol. measuring range
1.0 mL
volumen
250 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Calibrated "to deliver".
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)