BRAND® - La empresa de manipulación de líquidos
BRAND® (BRANDTECH® en Norteamérica) es una empresa líder en el manejo de líquidos con más de 70 años de experiencia y un socio de confianza y referencia en el laboratorio. Investigadores y profesionales de laboratorio de todo el mundo trabajan con productos BRAND en ciencias de la vida, farmacia, química y análisis de procesos. Nuestra promesa es hacer que el trabajo de laboratorio sea sencillo, fácil y eficiente con productos de gran calidad como la pipeta repetitiva táctil HandyStep®, la micropipeta Transferpette® S, el controlador de pipeta accu-jet® S, el dispensador de tapa de botellas Dispensette® o los equipos volumétricos BLAUBRAND®.
Formamos parte del Brand Group que desarrolla, fabrica y distribuye equipos de laboratorio, bombas de vacío y sistemas innovadores de gran calidad con aproximadamente 1 000 empleados en todo el mundo.
Products
Manipulación de líquidos Brand®
La línea de manipulación de líquidos Brand®, que incluye los dispensadores de tapa de botella Dispensette®, las buretas de tapa de botella Titertte®, las pipetas Transferpette® y las pipetas repetitivas HandyStep®, establece el estándar mundial en precisión, diseño ergonómico y fiabilidad. Además de las puntas de pipeta, las puntas de filtro, los tubos de microcentrífuga y las puntas PD-Tips, Brand® Life Science también proporciona una variedad de otros productos de alto rendimiento para PCR, almacenamiento, inmunología y tecnología de cultivo celular. La línea de plásticos para ciencias de la vida BRAND® Life Science incluye su innovadora línea de cubetas UV desechables que permiten mediciones fotométricas de hasta 230 nm y se adaptan a casi todos los espectrofotómetros. La cartera también incluye tubos de PCR, tiras, placas y alfombrillas, tubos de microcentrífuga y placas de 96, 384 y 1536 pocillos.
Preparación y almacenamiento de muestras Brand®
La preparación y el almacenamiento de las muestras imponen una amplia variedad de requisitos a los instrumentos de laboratorio. Brand® ofrece materiales que van desde el vidrio hasta los plásticos especiales, como PFA para el análisis de trazas.
Productos BLAUBRAND®
La línea BLAUBRAND®de Brand® de instrumentos volumétricos se calibra individualmente para una gran precisión. El control estadístico del proceso garantiza con una certeza de al menos el 99,6 % (AQL = 0,4) el cumplimiento de las especificaciones predefinidas. Para la medición de la densidad, Brand® ofrece botellas de densidad BLAUBRAND® calibradas individualmente e hidrómetros rápidos y fiables.