Merck
H1896
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Hepatocyte Growth Factor antibody produced in mouse
clone 24612.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-HGF
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
24612.111, monoclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HGF(3082)
Inmunógeno
recombinant human HGF.
Forma física
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline with 5% trehalose.
Nota de preparación
Purified using protein A.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)