Merck
NISTRM8541
USGS24 graphite (carbon isotopes in graphite)
NIST® RM 8541
Sinónimos:
Graphite
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C
Número de CAS:
Peso molecular:
12.01
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
isotopic purity
 13C
manufacturer/tradename
NIST®
mp
3652-3697 °C (lit.)
format
matrix material
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon Isotopes
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1