Key Documents
XX6200035
Millipore
Bomba de vacío manual, acero inoxidable
Sinónimos:
Stainless Steel Hand Pump, Vacuum Pump
About This Item
UNSPSC Code:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
shipped in
ambient
Quality Level
General description
Nuestro kit Patch Test es una solución completa para la recolección y análisis de fluidos hidráulicos a base de hidrocarburos, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes. Permite la detección de cambios significativos en la limpieza a través de análisis colorimétricos fiables y sensibles.
- Supervisa rápidamente la contaminación por partículas de fluidos hidráulicos a base de hidrocarburos, productos químicos a granel, agua para calderas y aceites lubricantes
- La clasificación del color del filtro y las escalas de evaluación de partículas corresponden a niveles de contaminación estándar reconocidos
- Detecta cambios significativos en la limpieza a través de resultados analíticos fiables y sensibles
- Viene con filtros para 100 pruebas
Características y beneficios:
•Contiene suficientes materiales sustituibles para 100 pruebas
•Contenidos en un estuche ligero y fácil de transportar
•La clasificación del color del filtro y las escalas de evaluación de partículas corresponden a niveles de contaminación estándar reconocidos
Aplicaciones:
Análisis de contaminación sobre el terreno de fluidos hidráulicos a base de hidrocarburos, agua, aceites lubricantes y productos relacionados
Número de referencia del kit
XX6504730 Patch Test Kit
Componentes
PD1504700 PetriSlides para el análisis de la contaminación
SMWP02500 Membrana de filtración MF-Millipore, 5,0 µm, 25 mm, blanco, liso,100
SMWP04700 Membrana de filtración MF-Millipore, 5,0 µm, 47 mm, blanca, lisa
100 XX6200006P Pinzas para filtro, extremo romo, acero inoxidable
XX6200035 Bomba de vacío manual, acero inoxidable
XX6300120 Montaje portafiltro Patch Test
XX6504704 Botella dispensadora de disolvente
XX6504707 Swinnex 25 mm con pantalla de contrapresión
XX6504709 Botella de PVC, 120 ml
XX6504710 Tubo para vacío, 1/8 pulg., fluoroelastómero
XX6504713 Guía de colores para fluidos 1
Piezas de repuesto Filtrado y clasificación
XX2004701 Anillo de bloqueo de embudo
XX2004703 Junta, PTFE
XX4004714, Junta tórica PTFE
XX6300123, junta tórica 2-233, Buna-N
XX6504708 Soporte de acero inoxidable Soporte con base
Principle
Vacío
Visite la Librería de documentos
Protocolos
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.
El kit de ensayo con parche Millipore® es un kit portátil para la recolección y análisis de fluidos hidráulicos, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes. El kit consta de fungibles para 100 pruebas.
El kit de ensayo con parche Millipore® es un kit portátil para la recolección y análisis de fluidos hidráulicos, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes. El kit consta de fungibles para 100 pruebas.
El kit de ensayo con parche Millipore® es un kit portátil para la recolección y análisis de fluidos hidráulicos, productos químicos a granel, agua de calderas y aceites lubricantes. El kit consta de fungibles para 100 pruebas.