NISTRM8562
CO2-heavy, paleomarine origin (carbon dioxide)
NIST® RM 8562
About This Item
Código UNSPSC:
12352119
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
pureza isotópica
13C
18O
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (13C/12C), Oxygen (18O/16O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Carbon (13C/12C), Oxygen (18O/16O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)