Merck
186562
Sigma-Aldrich
Tetrahidrofuran
≥99.9%, anhydrous, contains 250 ppm BHT as inhibitor
Sinónimos:
THF, Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein/REAXYS Number:
102391
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12191501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
product name
Tetrahidrofuran, anhydrous, contains 250 ppm BHT as inhibitor, ≥99.9%
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
610 °F
contains
250 ppm BHT as inhibitor
expl. lim.
1.8-11.8 %
impurities
≤0.005% peroxides (as H2O2)
<0.002% water (All units except 100 mL)
<0.005% water (100 mL pkg)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
General description
El tetrahidrofurano (THF) es un éter cíclico saturado utilizado principalmente como disolvente orgánico. En almacenamientos prolongados forma peróxidos orgánicos. Este proceso puede suprimirse añadiendo hidroxitolueno butilado (BHT) como estabilizante. El BHT elimina los radicales libres requeridos para la formación de peróxido. Constituye el fragmento clave de varios productos naturales (antibióticos poliéteres). El THF forma un doble hidrato con el sulfuro de hidrógeno, la estructura cristalina de este hidrato doble ha sido investigada mediante estudios de monocristales tridimensionales.
Application
El tetrahidrofurano (THF) seco se ha utilizado en la síntesis de dicloro{bis[1,1′,1′′-(fosfinetriil)tripiperidina]}paladio [(P(NC5H10)3)2Pd(CL)2], que se utiliza ampliamente en la reacción de Heck como catalizador. Se ha empleado en el medio de reacción de la reacción de acoplamiento cruzado Heck de varios bromuros de arilo y olefinas.
Other Notes
«Existen alternativas más ecológicas para muchas aplicaciones del THF, el 2-metiltetrahidrofurano (414247) y el ciclopentil metil éter (675970)
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
suggested gloves for splash protection
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-6.2 °F - closed cup
flash_point_c
-21.2 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Mizoroki-Heck Cross-coupling Reactions Catalyzed by Dichloro {bis [1, 1', 1''-(phosphinetriyl) tripiperidine]} palladium Under Mild Reaction Conditions.
Oberholzer M and Frech CM
Journal of Visualized Experiments, 85, e51444-e51444 (2014)
Maria Laura Pati et al.
Pharmacological research, 117, 67-74 (2016-12-23)
A controversial relationship between sigma-2 and progesterone receptor membrane component 1 (PGRMC1) proteins, both representing promising targets for the therapy and diagnosis of tumors, exists since 2011, when the sigma-2 receptor was reported to be identical to PGRMC1. Because a
Francesco Berardi et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(23), 7817-7828 (2009-10-22)
sigma(2)-Agonist 1-cyclohexyl-4-[3-(5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)propyl]piperazine (7, PB 28), which proved to revert doxorubicin resistance in breast cancer cells, was taken as a template to prepare new analogs. One of the two basic N-atoms was alternatively replaced by a methine or converted into an
Nicola Antonio Colabufo et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 370(2), 106-113 (2004-08-24)
To establish the activity of sigma ligands at sigma1 and sigma2 receptor, we chose two tumour cell lines, the human SK-N-SH neuroblastoma and the rat C6 glioma lines, which express sigma2 receptors at a high density and sigma1 receptors in
Maria Laura Pati et al.
BMC cancer, 17(1), 51-51 (2017-01-15)
Despite considerable efforts by scientific research, pancreatic cancer is the fourth leading cause of cancer related mortalities. Sigma-2 receptors, which are overexpressed in several tumors, represent promising targets for triggering selective pancreatic cancer cells death. We selected five differently structured
Artículos
A description of stabilizer systems for solvents including esters, ethyl ester, tetrahydrofuran, chlorinated solvents, chloroform and dichloromethane.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Se dice que las sustancias son miscibles entre sí si se disuelven hasta formar una disolución uniforme. Marque o descargue nuestra tabla de miscibilidad para los disolventes comunes del laboratorio.
Ver todo