Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
1.08114
Supelco
Tetrahidrofuran
≥99% (GC), EMPLURA®
Sinónimos:
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
102391
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191504
Número índice de la CE:
203-726-8
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥99% (GC)
bp:
65-67 °C (lit.)
presión de vapor:
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Tetrahidrofuran, EMPLURA®
densidad de vapor
2.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
610 °F
lim. expl.
1.8-11.8 %
impurezas
≤0.002% Free acid (as CH3COOH)
≤0.01% Peroxide (as H2O2)
≤0.1% Water
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -21.5 °C
densidad
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
EMPLURA® es la alternativa económica a las calidades de gran pureza. Con EMPLURA ofrecemos una variedad de disolventes para una pluralidad de aplicaciones básicas en las industrias no reguladas y para las aplicaciones menos exigentes, el trabajo preparativo de laboratorio y la limpieza. Los disolventes EMPLURA proporcionan especificaciones adecuadas con los parámetros más importantes.
Aplicación
  • Autoensamblaje de nanopartículas tensioactivas de polioxometalato en disoluciones: se destaca el uso del tetrahidrofurano como disolvente crítico en la síntesis y el autoensamblaje de nanopartículas de polioxometalato, explorando aplicaciones que podrían influir en múltiples campos, incluyendo la investigación de polímeros, los sistemas de administración de medicamentos y los materiales nanoestructurados (Xia et al., 2024).
  • Detector químico reversible y de apagado de fluorescencia altamente sensible para iones Hg(2+) basado en la 2-tiohidantoína con adición de pireno: el tetrahidrofurano se utiliza como disolvente clave en el desarrollo de un nuevo sensor químico fluorescente para la detección de mercurio, demostrando su aplicación en la vigilancia medioambiental y la seguridad en entornos de laboratorio (Gawas et al., 2024).
  • Efecto del pretratamiento con plasma y las proporciones de óxido de grafeno sobre las propiedades de transporte de las membranas PVA/PVP para las pilas de combustible: en esta investigación se emplea el tetrahidrofurano como disolvente de procesamiento en la creación de membranas de alcohol polivinílico/polivinilpirrolidona mejoradas con óxido de grafeno, centrándose en mejorar el transporte de iones para aplicaciones de pila de combustible (Abdel-Hamed et al., 2024).
  • Incorporación optimizada de furano en polímeros conjugados de dicetopirrolopirrol para transistores orgánicos de efecto campo: se utiliza el tetrahidrofurano como disolvente para contribuir a la síntesis de nuevos polímeros conjugados, lo que puede inducir avances en la electrónica orgánica y la investigación de polímeros (Neu et al., 2024).
Nota de análisis
Pureza (GC): ≥ 99,0 %
Identidad (IR): conforme
Ácido libre (como CH₃COOH): ≤ 0,002 %
Densidad (d 20 °C; 4 °C): 0,887- 0,889
Peróxido (como H₂O₂): ≤ 0,01 %
Agua: ≤ 0,1 %
Estabilizado con 2,6-di-terc-butil-4-metilfenol (BHT).
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-21.2 °C - closed cup