Key Documents
PD20047S5
Millipore
Placa de Petri con Petri-Pad
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of (600 units), For microbial analysis
About This Item
UNSPSC Code:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
material
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
Quality Level
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Petri-Pad
packaging
pkg of (600 units)
technique(s)
sterile filtration: suitable
diam.
47 mm
color
clear
input
sample type cider
sample type soft drink
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type wine
sample type food(s)
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type beverage(s)
application(s)
bioburden testing
(Beverages, Water)
compatibility
Membrane filtration
shipped in
ambient
General description
Las placas de Petri (47 mm) con Petri-Pad absorbente son unidades de plástico de un solo uso, desechables, para el cultivo de los microorganismos capturados mediante filtración a través de membrana. Este producto funciona en combinación con nuestra gama de medios en ampollas de 2 ml, que permiten el recuento de levaduras y hongos hasta el recuento total, así como la detección y el recuento de microorganismos específicos como E. coli . La capacidad de absorción del Petri-Pad es de 1,8 - 2,2 ml.
Application
La placa de Petri con Petri-Pad se utiliza para el cultivo de los microorganismos capturados en un filtro de 47 mm mediante filtración a través de membrana. Es adecuada para el análisis del grado de contaminación microbiológica en bebidas y agua.
Legal Information
Petri-Pad is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany