PM2547050
PTFE Membrane Filter, 2.0 μm Pore Size
Fluoropore®, filter diam. 46.2 mm, hydrophobic
Sinónimos:
PTFE for PM2.5 Particle Monitoring, PTFE, hydrophobic, 2.0 µm, 47 mm, white, plain, polypropylene ring, sequential serial number
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Fluoropore®
Millipore
Diámetro
46.2 mm
diám. del filtro
46.2 mm
grosor
40 μm
Matriz
Fluoropore®
tamaño de poro
2.0 μm pore size