Placas de Petri
Las placas de Petri son recipientes poco profundos hechos de plásticos transparentes (generalmente policarbonato o poliestireno) o vidrio de borosilicato y pueden venir con o sin tapa. Se suelen utilizar en microbiología para cultivar y observar microorganismos como bacterias y hongos. Las placas proporcionan un entorno estéril para que los microorganismos crezcan y a menudo se llenan con un sustrato de agar rico en nutrientes que propicia el crecimiento de los microorganismos. También se utilizan para otras aplicaciones, como el cultivo celular y las pruebas de control de calidad dentro de la industria alimentaria. Pueden ser desechables o reutilizables. Los tipos reutilizables pueden soportar procedimientos de esterilización repetidos (húmedos o en seco).
Products
Placas de Petri de policarbonato o poliestireno
Placas para cultivo celular Nunc y Nunclon®
Estas placas son circulares, estériles, irradiadas con radiación γ y hechas de poliestireno. Están disponibles tanto con superficies tratadas como sin tratar y por lo general vienen con una tapa, ventilada o sin ventilación. Estas placas se utilizan normalmente en cultivo celular.
Placas de Petri Corning® Falcon®
Estas placas son estériles, están construidas con poliestireno virgen para una transparencia óptima y vienen con una tapa. Son adecuadas para cultivo microbiano.
Placas de Petri Corning® para cultivo con superficie tratada
Estas placas están disponibles en variantes estériles y no estériles, y están hechas de poliestireno con una transparencia óptima. Vienen con tapas de triple ventilación para proporcionar una ventilación óptima y se ofrecen en formas circulares o cuadradas, disponibles en plástico estándar o resistente.
Placas para cultivo celular Greiner
Estas placas son estériles, están hechas con poliestireno virgen para asegurar una transparencia óptima y vienen con una tapa. También están disponibles con tratamientos para cultivo de tejidos o fijación ultra-baja especializadas para una fijación celular óptima o para inhibir la unión celular.
Placas para cultivo de tejidos TPP®
Estas placas son circulares, estériles, ópticamente transparentes, irradiadas con radiación γ y elaboradas a partir de poliestireno de alta calidad. La base de la placa se trata para el cultivo de tejidos, y cuenta con un anillo dentado en el fondo para un fácil manejo.
Placa de Petri con almohadillas Petri
Estas placas de Petri están diseñadas para un solo uso, hechas de plástico desechable y vienen equipadas con un absorbente Petri para el cultivo de microorganismos capturados mediante filtración a través de la membrana. Este producto es compatible con una gama de líneas de medios en ampollas como medios para levaduras y hongos, para recuento total y detección y enumeración de microorganismos específicos, como E. coli.
Placas de Petri de vidrio
Placas de Petri Pyrex®
Las placas Pyrex® son placas de Petri planas y transparentes hechas de vidrio de borosilicato y vienen con una cubierta. Los bordes de la placa cuentan con un diseño perlado para mejorar la resistencia mecánica y garantizar un espaciamiento uniforme entre el fondo y la pared lateral de la cubierta, minimizando eficazmente la acción capilar causada por la humedad condensada en los lados. No se ven afectadas química ni térmicamente por ninguno de los métodos comúnmente empleados en los laboratorios donde se utiliza habitualmente la esterilización.
Placas de Petri BRAND®
Las placas de Petri Brand® no son estériles y están hechas de vidrio sodocálcico, con una tapa. Tanto la base como la cubierta son planas y exentas de burbujas y rayas.
Placas de Petri Aldrich Essentials
Estas placas de Petri no son estériles y están construidas de vidrio sodocálcico. Cuentan con una superficie no tratada y vienen con una tapa.
Placas de cultivo o de Petri Foxx Life Sciences Borosil®
Estas placas de Petri son placas desechables de alta calidad, compatibles con la mayoría de los sistemas automatizados. Ofrecen una transparencia óptica excepcional, lo que las hace idóneas para su uso al microscopio. Su diseño permite el apilamiento, ahorrando así mucho espacio en la incubadora. Las placas con ventilación vienen con tapas elevadas para permitir el intercambio gaseoso superior y la evaporación, mientras que las placas sin ventilación cuentan con tapas planas para evitar la evaporación y promover períodos de incubación más largos, especialmente adecuados para aplicaciones anaerobias. Estas placas asépticas se fabrican en salas limpias bajo condiciones de baja biocarga, asegurando los mejores resultados en todas las aplicaciones.
Placas de Petri Corning® de vidrio sodocálcico
Estas placas de Petri son circulares, reutilizables, no estériles y elaboradas con vidrio sodocálcico, completas con tapas.
Placas de Petri Duran® (seccional)
Estas placas están disponibles con o sin secciones y se utilizan para la preparación de agar y para trabajos biológicos y clínicos.