Key Documents
MABE56
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-pan Ago, clon 2A8
clone 2A8, from mouse
Sinónimos:
eukaryotic translation initiation factor 2C, 2, protein argonaute-2, argonaute 2, Protein slicer, argonaute2, PAZ Piwi domain protein, Eukaryotic translation initiation factor 2C, Argonaute2, Argonaute4, Ago4, Protein argonaute-4
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2A8, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AGO1(26523)
General description
Las proteínas argonauta (Ago) son una familia de proteínas de ~95 kDa que se unen directamente a miRNA maduros. En los mamíferos, hay cuatro proteínas Ago (Ago1 a 4). Esta familia de proteínas es un componente central de la mayoría de miRNP de mamíferos que median funciones importantes en las vías reguladoras dirigidas por ARN pequeño. La familia Ago consta de dos subclases, Ago y Piwi que contienen dos dominios característicos conocidos como PAZ y PIWI. Estos dos dominios interaccionan con diferentes partes del miRNA maduro. El dominio PAZ interacciona con el extremo 3’ del miRNA, y el dominio PIWI interacciona con el 5’ fosfato y la región 5’-proximal del miRNA para guiar el reconocimiento del ARNm diana.
Immunogen
Proteína recombinante etiquetada con histidina que corresponde a la Ago humana.
Application
Análisis mediante inmunoprecipitación: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en IP. (Nelson, P., et al. (2007). RNA. 13:1787–1792.)
Análisis mediante inmunocitoquímica: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en IC. (Nelson, P., et al. (2007). RNA. 13:1787–1792.)
Análisis mediante Inmunohistoquímica: Un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en IH. (Nelson, P., et al. (2007). RNA. 13:1787–1792.)
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-pan Ago, clon 2A8, es un anticuerpo monoclonal de ratón para la detección de pan Ago también conocido como proteína argonauta-2 o proteína de dominio PAZ Piwi, y ha sido validado en WB, IP, ICC e IHC.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Metabolismo del ARN y proteínas de unión
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HeLa.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la Ago en 10 µg de lisado de células HeLa.
Target description
~95 kDa y ~70 kDa observados. Este anticuerpo reconoce las Ago1, Ago2, Ago3 y Ago4.
Téngase en cuenta que se ha comunicado reacción cruzada de este anticuerpo con radixina (~70 kDa). (Nelson, P., et al. (2007). RNA. 13:1787–1792.)
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células HeLa
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Tianxia Guan et al.
The Journal of experimental medicine, 215(4), 1153-1168 (2018-02-17)
Long-term immunity depends partly on the establishment of memory CD8+ T cells. We identified a counterregulatory network between the homologous transcription factors ZEB1 and ZEB2 and the miR-200 microRNA family, which modulates effector CD8+ T cell fates. Unexpectedly, Zeb1 and
tRNA-derived microRNA modulates proliferation and the DNA damage response and is down-regulated in B cell lymphoma.
Maute, RL; Schneider, C; Sumazin, P; Holmes, A; Califano, A; Basso, K; Dalla-Favera, R
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Pengying Hao et al.
Endocrinology, 159(3), 1377-1392 (2018-01-19)
Sex-specific temporal patterns of pituitary growth hormone (GH) secretion determine the sex-biased transcription of hundreds of genes in the liver and impart important sex differences in liver physiology, metabolism, and disease. Sex differences in hepatic gene expression vary widely, ranging
Linfeng Huang et al.
Nature biotechnology, 31(4), 350-356 (2013-03-12)
Synthetic small interfering RNAs (siRNAs) are an indispensable tool to investigate gene function in eukaryotic cells and may be used for therapeutic purposes to knock down genes implicated in disease. Thus far, most synthetic siRNAs have been produced by chemical
Mollie E Jacobs et al.
Life sciences, 118(2), 195-199 (2014-03-19)
Recently, microRNAs (miRNAs) have been implicated in control of Edn1 mRNA in several tissues. Here we examined the role of miRNA action on Edn1 mRNA expression in renal distal collecting duct cells. A microarray study was conducted to provide a