Documentos clave
8.00077
Sigma-Aldrich
4′-Methylacetanilide
for synthesis
Sinónimos:
4′-Methylacetanilide, N-p-Tolylacetamide, Acetic acid p-toluidide, 4-Acetamidotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONHC6H4-4-(CH3)
Número de CAS:
Peso molecular:
149.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número índice de la CE:
203-155-4
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
bp
306-308 °C/1013 hPa
mp
147-150 °C
temperatura de transición
flash point 168 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(c1ccc(cc1)C)C(=O)C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Clave InChI
YICAMJWHIUMFDI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Kompleks Ni (II)-4′-Methylacetanilide: Sintesis, Karakterisasi, dan Uji Antibakteri: This study discusses the synthesis, characterization, and antibacterial testing of a nickel (II) complex with 4′-Methylacetanilide. The findings highlight the coordination of the C=O group of 4′-Methylacetanilide to nickel ions (Z Afiifah, 2023).
  • Sintesis, Karakterisasi, dan Uji Antibakteri Kompleks Cu (II) dengan 4′-Methylacetanilide: This paper describes the synthesis and characterization of a copper (II) complex with 4′-Methylacetanilide, focusing on its antibacterial activity against gram-negative bacteria (DF Carolina, 2023).
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 147 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable