8.22344
Acetanilide
for synthesis
Sinónimos:
Acetanilide, N-Phenylacetamide
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.002 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
540 °C
potencia
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
304 °C/1013 hPa
mp
115 °C
temperatura de transición
flash point 173 °C (DIN 51758)
solubilidad
5 g/L
densidad
1.22 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
370 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(c1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Adsorption Processes: Study on the removal of emerging pollutants, including acetanilide, through adsorption on activated carbons prepared by chemical activation of Organosolv lignin, relevant for environmental cleanup and material science (Gutiérrez-Martín et al., 2024).
- Material Chemistry Applications: Utilization of acetanilide in the development of novel copper complexes, characterized for their potential application as heterogeneous catalysts for biodiesel production, linking organic synthesis with material science applications (Morad et al., 2020).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 115 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
321.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
161 °C - closed cup