Key Documents
1.07734
Millipore
Gel de sílice 60 (0,063-0,200 mm)
for column chromatography (70-230 mesh ASTM)
Sinónimos:
Sílice, Dióxido de silicio
About This Item
Fórmula lineal:
SiO2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.08
MDL number:
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
material
spherical silica gel
Quality Level
matrix active group
Irregular-Shaped Silica Gel
particle size
63-200 μm
pore size
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bulk density
200‑1430 kg/m3
application(s)
plasma purification
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
matriz de gel de sílice de forma irregular ideal para procesos de adsorción simples y cromatografía en fase normal
Features and Benefits
El gel de sílice 60 (0,063-0,200 mm) proporciona a los usuarios:
  • Alta capacidad de adsorción
  • Gran inercia química y ausencia de toxicidad.
  • Sustancias protectoras sensibles a la humedad durante el almacenamiento y el transporte o para mantener la sequedad de los disolventes anhidros.
  • Granulados en diferentes tamaños o microesferas
Packaging
Botella de plástico
Analysis Note
Valor de pH (10 % suspensión): 6,5 - 7,5
Fe (Hierro): ≤ 0,02 %
Volumen de poro (N₂-isoterma): 0,74 - 0.84 ml/g
Superficie específica (según BET; medición 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Pérdida por desecación (150 °C): ≤ 7,0 %
Tamaño de partícula (d10): 75 - 95 µm
Tamaño de partícula (d50): 125 - 150 µm
Tamaño de partícula (d90): 215 - 245 µm
La superficie específica y el volumen de poro están relacionados con la materia prima
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Tomohiro Makino et al.
Biochemical pharmacology, 171, 113717-113717 (2019-11-22)
Heritable disorders associated with hemoglobin production are the most common monogenic disorders. These are mainly represented by disorders such as β-thalassemia and sickle cell disease. Induction of fetal hemoglobin (HbF) has been known to ameliorate the clinical severity of these