W206120
α-Amylcinnamaldehyde
mixture of cis and trans, ≥97%, natural, FG
Sinónimos:
2-Pentyl cinnamaldehyde
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
botanical
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.510
Ensayo
≥97%
composición
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted α-Amylcinnamaldehyde
índice de refracción
n20/D 1.557 (lit.)
bp
287-290 °C (lit.)
densidad
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
amyl cinnamal
Organoléptico
floral; spicy; sweet
cadena SMILES
[H]C(/C(CCCCC)=C/C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11-12H,2-3,5,10H2,1H3/b14-11+
Clave InChI
HMKKIXGYKWDQSV-SDNWHVSQSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
294.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
146 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)